Natriumhydrogensulfitt 50% (w/v) vandig løsning, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: Sodium hydrogen sulphite
28132.298EA 395 NOK
28132.298 28132.367
Natriumhydrogensulfitt 50% (w/v) vandig løsning, TECHNICAL
Natriumhydrogensulfitt
Formel: HNaO₃S
MW: 104,06 g/mol
MDL nummer: MFCD00167602
CAS-nummer: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
FN: 2693
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (W/V) Min. 50 %
Ionised chlorine Max. 0.05 %