Stivelse, løselig, AnalaR NORMAPUR® for iodometric titrations, analytisk reagens
Leverandør: VWR Chemicals
28610.291EA 4525 NOK
28610.291 28610.187 28610.234
Stivelse, løselig, AnalaR NORMAPUR® for iodometric titrations, analytisk reagens
Stivelse, løselig
Iodine indicator in iodometry
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00082026
CAS-nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Indeks: 13,08878
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting point 129 - 133 °C
Suited for iodine reagent Passes test