Benzetoniumklorid 0.004 mol/l, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Hyamine
30497.293EA 420 NOK
30497.293 30497.327
Benzetoniumklorid 0.004 mol/l, AVS TITRINORM volumetric solution
Benzetoniumklorid
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
MDL nummer: MFCD00011742
CAS-nummer: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00399 - 0.00401 mol/l
NIST traceable Confirmed