Metyloransje 0,04% vandig løsning, TECHNICAL pH-indikator
Leverandør: VWR Chemicals
31720.230EA
330
NOK
31720.230
31720.292
Metyloransje 0,04% vandig løsning, TECHNICAL pH-indikator
Metyloransje
- Transition range: pH 3,1-4,4
Formel:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S MW: 327,34 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00007502 CAS-nummer: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Identification | Passes test |