Bromfenolblått 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
34307.237EA 546 NOK
34307.237 34307.237_T 34307.237DP
Bromfenolblått 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Bromfenolblått
  • Transition range: pH 3.0 - 4.6
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005875
CAS-nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
FN: 1170
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Identification Passes test