Luff-Schoorl's reagens for kvantitativ bestemmelse av reduserende sukker
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
5058.5000EA 1850 NOK
5058.5000 5058.1000
Luff-Schoorl's reagens for kvantitativ bestemmelse av reduserende sukker
Luff-Schoorl's reagens
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Passes test
Density (20/4) 1.14 - 1.16
pH (20°C) 9.80-10.40