Formaldehyd 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
5534.9010EA 2250 NOK
5534.9010 5534.1000
Formaldehyd 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003274
CAS-nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (Formaldehyde) 7 - 9 %
pH (20°C) 6.8 - 7.2