Etanol ≥70% (v/v), TechniSolv®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Ethyl alcohol
83801.360EA 675 NOK
83801.360 83801.410 83801.360_T 83801.410_T 83801.290
Etanol ≥70% (v/v), TechniSolv®
Etanol
NB: WARNING : this alcohol is regulated. Call us.
Formel: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Tetthet: 0,8692 g/cm³ (20°C)
Flash punkt: 22 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003568
CAS-nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
FN: 1170
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (V/V) Min. 69.5 %
Density (20/20) 0.880 - 0.890