Formaldehyd 4% stabilised, buffered (pH 7,0 ±0,1)
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Stabilisering: stabilisert med metanol 0,5-1,5 %
9713.1000EA 360 NOK
9713.1000 9713.5000 9713.9025 9713.9010 9713.9201
Formaldehyd 4% stabilised, buffered (pH 7,0 ±0,1)
Formaldehyd
(= 10% Formaline solution)
Formel: CH₂O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003274
CAS-nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (Formaldehyde)
pH (20 °C)
Methanol