VWR®, HPLC-mikrosprøyter, Rheodyne
Leverandør: VWR Collection
549-0534EA 725 NOK
549-0534 549-0535
VWR®, HPLC-mikrosprøyter, Rheodyne
Sprøyter Sprøyter for kromatografi
Den utmerkede faste nålen med spesialpolert butt spiss, bestemt lengde og diameter gir en fullstendig forsegling og forhindrer skader på nålens forseglinger og rotor.
549-0534: med superfleksibelt stempel.
Lengde i bestillingstabell viser til nållengde.