VWR®, Gasstette mikrosprøyter
Leverandør: VWR Collection
549-0539EA 1450 NOK
549-0539 549-0536 549-0538 549-0559 549-0561 549-0562 549-0563 549-0564 549-0537
VWR®, Gasstette mikrosprøyter
Sprøyter Sprøyter for kromatografi
Mikrosprøyter uten nål
Luerlock-koblinger for generell bruk med automatiske prøvetakere og væskehåndteringsinstrumenter. Alle deler som er i kontakt med prøven, er laget av nøytralt borsilikatglass og PTFE. Dette gir utmerket ytelse og inert prøvemiljø.
Interchangeable needles
549-0560 made from SUS304; 549-0565 made form chrome plated brass. 549-0560 needles for 1; 2,5; 5 and 10 ml gas-tight syringes. 549-0565 needles for 0,1 ml gas-tight syringes.
PTFE-spisser
Gir fullstendig lekkasjefri forsegling for både væsker og gasser.
549-0560 nåler for gasstette sprøyter på 1, 2,5, 5 og 10&More Product Information