VWR®, V-1200, Spektrofotometre, Vis
Leverandør: VWR
VWR®
634-6000EA 23600 NOK
634-6000
VWR®, V-1200, Spektrofotometre, Vis
Spektrofotometre og fotometre UV/Vis-spektrofotometere
The V-1200 is designed for routine, daily, quality control requirements, in-process control and teaching laboratories.
  • Stor LCD (128×64 P)
  • Lagrer opptil 200 resultater og 200 standardkurver
  • Last ned data til PCen med den medfølgende programvaren og USB-grensesnittet
Leveringsinformasjon: Supplied with four optical glass cells, four-position cell changer, power cable with UK and EU plug and dust cover.