VWR®, Mikrosprøyter for automatisk GC prøvetaker Agilent 7673A
Leverandør: VWR Collection
549-0568EA 785 NOK
549-0568 549-0566 549-0567
VWR®, Mikrosprøyter for automatisk GC prøvetaker Agilent 7673A
Sprøyter Sprøyter for kromatografi
Superfleksibelt stempel.
Length in ordering table refers to needle length.