Laktose monohydrat, pulver, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF, JP for biofarmasøytisk produksjon, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonymer: Milk sugar, Lactobiose
1.37045.5000 1.37045.9029
1.37045.5000EA 8725 NOK
1.37045.5000 1.37045.9029
Laktose monohydrat, pulver, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF, JP for biofarmasøytisk produksjon, SAFC®
Laktose monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360,32 g/mol
Smeltepunkt: 223 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2