Vann glass in aqueous solution, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Silicic acid sodium salt, Sodium silicate
28079.363EA 2025 NOK
28079.363 28079.320 28079.460
Vann glass in aqueous solution, TECHNICAL
Vann glass
Formel: Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
Tetthet: 1,34 g/cm³
MDL nummer: MFCD00003492
CAS-nummer: 1344-09-8
EINECS: 215-687-4
FN: 3266
ADR: 8 III
Merck Indeks: 13,08751
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Silica 25.6 - 27.6 %
Sodium oxide 7.5 - 8.5 %