Glyoxal 40% aqueous solution
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: Ethandial
156220010 156220025 156225000 156220250
ACRO156220010EA 1025 NOK
ACRO156220010 ACRO156220025 ACRO156225000 ACRO156220250
Glyoxal 40% aqueous solution
Glyoxal
Formel: C₂H₂O₂
MW: 58.04 g/mol
Kokepunkt: 51
Smeltepunkt: –14 °C
Tetthet: 1.265 g/cm³
Flash punkt: >104 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006957
CAS-nummer: 107-22-2
EINECS: 203-474-9
Merck Indeks: 13,04522
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow Solution (May darken on storage)
Titration excess NaOH 39 to 41 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.25 %