Glyoxal 40% vandig løsning for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Warning
|
Synonymer:
Ethandial
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20610.0100
8.20610.1000
8.20610.2500
8.20610.9025
8.20610.0100EA
328
NOK
8.20610.0100
8.20610.1000
8.20610.2500
8.20610.9025
Glyoxal 40% vandig løsning for syntese, Sigma-Aldrich®
Glyoxal
Formel:
C₂H₂O₂ MW: 58,04 g/mol Tetthet: 1,27 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006957 CAS-nummer: 107-22-2 EINECS: 203-474-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -14 °C |
Boiling Point | 104 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 20.2 hPa (20 °C) |
Flash Point |
|
Refractive Index | 1.3826 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.27 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 - 3.5 (400 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 285 °C |