Jodhydrogensyre 57% vandig løsning stabilised for analysis, distilled
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Stabilisering: stabilisert med hypofosforsyre 0,75 %
198370500 198372500 198370010
ACRO198370500EA 635 NOK
ACRO198370500 ACRO198372500 ACRO198370010
Jodhydrogensyre 57% vandig løsning stabilised for analysis, distilled
Jodhydrogensyre
Formel: HI
Kokepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,7 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011347
CAS-nummer: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
FN: 1787
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow to amber Solution (May darken on storage)
Stabilizer 0.75 % H3PO2
Titration with NaOH ≥55.0 %