Natriumklorid 0,9% vandig løsning, steril
Leverandør: PanReac AppliChem
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
A1671.0100EA 870 NOK
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
Natriumklorid 0,9% vandig løsning, steril
Natriumklorid
Formel: NaCl
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003477
CAS-nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
pH (20 °C) 5,0 - 7,5