(±)-2-Methylenanthic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: (±)-2-Methylheptanoic acid, 2-Methylheptanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43786.0005 8.43786.0025
8.43786.0005EA 641 NOK
8.43786.0005 8.43786.0025
(±)-2-Methylenanthic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylenanthic acid
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Kokepunkt: 85…87 °C (0,5 mmHg)
Tetthet: 0,9122 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00142944
CAS-nummer: 1188-02-9
EINECS: 214-704-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Molar Mass 144.22 g/mol
Boiling Point 140 °C (40 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)