Fehling's reagens I (Kobber(II)sulfat løsning)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Fehling A solution
270800010 270800025
ACRO270800010EA 695 NOK
ACRO270800010 ACRO270800025
Fehling's reagens I (Kobber(II)sulfat løsning)
Fehling's reagens I (Kobber(II)sulfat løsning)
Formel: CuSO₄
MW: 159,61 g/mol
Kokepunkt: ? 100 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010981
CAS-nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
FN: 3082
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear blue Solution
Solution contains 69.2 g CuSO4.5H2O/l H2O