Titanium(III) chloride 15% in hydrochloric acid 10%, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
28660.236EA 825 NOK
28660.236 28660.293
Titanium(III) chloride 15% in hydrochloric acid 10%, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Titanium(III) chloride
Formel: Cl₃Ti
Tetthet: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00011266
CAS-nummer: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
FN: 1789
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 12,5 to 17,5%