(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
153650025 153651000 153655000
ACRO153650025EA 4650 NOK
ACRO153650025 ACRO153651000 ACRO153655000
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formel: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 188…189 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –50 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³
Flash punkt: 90 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00063238
CAS-nummer: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Merck Indeks: 13,05233
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %