Natrium 1000 mg/L i 0,5 M salpetersyre (fra NaNO₃) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Leverandør: Merck
1.70238.0100 1.70238.0500
1.70238.0100EA 412 NOK
1.70238.0100 1.70238.0500
Natrium 1000 mg/L i 0,5 M salpetersyre (fra NaNO₃) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Standarder Kationstandarder Sodium Standards
Sertifiseringer: Traceable to SRM from NIST.