Rhenium 1.000 mg/l i vann med spormengder av salpetersyre (fra Re) ARISTAR® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: VWR Chemicals
455862PEA 2490 NOK
455862P 455864R
Rhenium 1.000 mg/l i vann med spormengder av salpetersyre (fra Re) ARISTAR® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Rhenium Standards
Re in H₂O tr. HNO₃.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with Certificate of Analysis.