Silikon 1000 mg/L i vann med spormengder av fluorsyre (fra ((NH₄)₂SiF₆) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Leverandør: Merck
1.12310.0100 1.12310.0500
1.12310.0100EA 449 NOK
1.12310.0100 1.12310.0500
Silikon 1000 mg/L i vann med spormengder av fluorsyre (fra ((NH₄)₂SiF₆) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Standarder Kationstandarder Silicium Standards
Sertifiseringer: Traceable to SRM from NIST.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100