Silikon 1.000 mg/l i vann med spormengder av fluorsyre (fra (NH4)2SiF6) ARISTAR® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: VWR Chemicals
456002GEA
1800
NOK
456002G
456004Y
Silikon 1.000 mg/l i vann med spormengder av fluorsyre (fra (NH4)2SiF6) ARISTAR® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder
Kationstandarder
Silicium Standards
(NH₄)₂ SiF₆ in H₂O tr. HF.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.