Tellur 1.000 mg/l i 20% saltsyre (fra Te) ARISTAR® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Avantor
VWR® ARISTAR®
456122NEA
1695
NOK
456122N
456124P
Tellur 1.000 mg/l i 20% saltsyre (fra Te) ARISTAR® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder
Kationstandarder
Tellurium Standards