Titan 1.000 mg/l i vann med en spor av fluorsyre (fra (NH4)2TiF6) ARISTAR® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: VWR Chemicals
456262BEA 1775 NOK
456262B 456264D
Titan 1.000 mg/l i vann med en spor av fluorsyre (fra (NH4)2TiF6) ARISTAR® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Titanium Standards
(NH₄)₂ TiF₆ in H₂O tr. HF.
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory.
Supplied with certificate of analysis.