Tinn(IV)klorid 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Stannic chloride, Tin tetrachloride
378201000 378208000
378201000.EA 995 NOK
378201000. 378208000.
Tinn(IV)klorid 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Tinn(IV)klorid
Formel: Cl₄Sn
MW: 260,52 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011242
CAS-nummer: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
FN: 2922
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M