Kobber(II)sulfat 0.1 M CuSO4 volumetrisk løsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Synonymer: Cupric sulphate
35185-1L 35185-6X1L
35185-1LEA 1725 NOK
35185-1L 35185-6X1L
Kobber(II)sulfat 0.1 M CuSO4 volumetrisk løsning, Fluka™
Kobber(II)sulfat
Formel: CuSO₄
MW: 159,61 g/mol
Kokepunkt: >100 °C (1,013 hPa)
Tetthet: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010981
CAS-nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Factor 0.999 - 1.001