2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
139790250 139790050 139791000
ACRO139790250EA 2175 NOK
ACRO139790250 ACRO139790050 ACRO139791000
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Formel: C₈H₈O₄
Kokepunkt: 394 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 219…222 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149091
CAS-nummer: 480-66-0
EINECS: 207-556-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange to tan Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
Water ≤10 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %