Dodecamolybdofosforsyre hydrat 80%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
206380250 206381000 206385000
ACRO206380250EA 785 NOK
ACRO206380250 ACRO206381000 ACRO206385000
Dodecamolybdofosforsyre hydrat 80%
Dodecamolybdofosforsyre hydrat
Formel: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Smeltepunkt: 78…90 °C
Tetthet: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149913
CAS-nummer: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
FN: 3084
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,07498
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to yellow-orange Adhering crystals
Assay ≥47.5 % (Mo)
Loss on drying ≤25 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm