Heksakloroplatinsyre heksahydrat for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate, Chloroplatinic acid hexahydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07340.0001 8.07340.0005 8.07340.0025 8.07340.8500
8.07340.0001EA 2330 NOK
8.07340.0001 8.07340.0005 8.07340.0025 8.07340.8500
Heksakloroplatinsyre heksahydrat for syntese, Sigma-Aldrich®
Heksakloroplatinsyre heksahydrat
Formel: H₂PtCl₆·6H₂O
MW: 517,9 g/mol
Smeltepunkt: 150 °C
Tetthet: 2,434 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00149910
CAS-nummer: 18497-13-7
EINECS: 241-010-7
FN: 2507
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,07609
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 150 °C
Molar Mass 517.94 g/mol
Density 4 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material