Natriumsulfid hydrat 60 - 64%, målestokk, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Dinatriumsulfid hydrat
133720010 133720025 133720100
ACRO133720010EA 555 NOK
ACRO133720010 ACRO133720025 ACRO133720100
Natriumsulfid hydrat 60 - 64%, målestokk, extra pure
Natriumsulfid hydrat
Formel: Na₂S·xH₂O
MW: 96,06 g/mol (anhy)
Kokepunkt: ~ 920 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 50 °C
Tetthet: ~ 1,43 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00149183
CAS-nummer: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
FN: 1849
ADR: 8,II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Indeks: 12,08829
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Flakes
Titration Iodimetric 60 to 64 % (Na2S)
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤1.2 % (Na2CO3)
Iron (Fe) ≤10 ppm