Meglumine 99.0-101.0% (by acidimetry), EMPROVE® API Ph. Eur., ChP, JP, USP lavt nivå av endotoksiner, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonymer: Meglumine, (-)-1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, N-Methyl-D-glucamine, (-)-N-Methyl-D-glucamine, (2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentaol, (-)-1-Methylamino-1-deoxy-D-glucitol
1.06143.1000 1.06143.9025
1.06143.1000EA 6525 NOK
1.06143.1000 1.06143.9025
Meglumine 99.0-101.0% (by acidimetry), EMPROVE® API Ph. Eur., ChP, JP, USP lavt nivå av endotoksiner, SAFC®
D-(-)-N-Methylglucamine
Formel: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 195,22 g/mol
Kokepunkt: 210 °C (1013 hPa) (dec.)
Smeltepunkt: 128…131 °C
Tetthet: 300 kg/m3
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004707
CAS-nummer: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Merck Indeks: 12,06154