(1S)-(-)-Borneol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: (-)-Borneol, L(-)-Borneol, (1S-endo)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14472.0100 8.14472.0250 8.14472.0025
8.14472.0100EA 830 NOK
8.14472.0100 8.14472.0250 8.14472.0025
(1S)-(-)-Borneol for syntese, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-Borneol
Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Kokepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003759
CAS-nummer: 464-45-9
EINECS: 207-353-1
FN: 1312
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 13,01328
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 205 - 208 °C
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 210 °C (1036 hPa)
Flash Point 66 °C