Lantan(III)klorid heptahydrat ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Danger
31820-100G 31820-6X100G
31820-100GEA 1500 NOK
31820-100G 31820-6X100G
Lantan(III)klorid heptahydrat ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Lantan(III)klorid heptahydrat
Formel: LaCl₃·7H₂O
MW: 371,37 g/mol
Kokepunkt: ? 860 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 91 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149756
CAS-nummer: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
FN: 3260
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %