meta-Fosforsyre stabilised, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Metaphosphoric acid
Stabilisering: Stabilised with sodium metaphosphate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00546.0100 1.00546.0500
1.00546.0100EA 1230 NOK
1.00546.0100 1.00546.0500
meta-Fosforsyre stabilised, EMSURE® for analysis, Supelco®
meta-Fosforsyre
Formel: (HPO₃)n
MW: 79.98 g/mol
Kokepunkt: 260
Smeltepunkt: 21
Tetthet: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011351
CAS-nummer: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
FN: 3453
ADR: 8 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble,Hydrolysis
Melting Point 200 - 250 °C
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 600 °C (1013 hP)
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)
Density 2.0 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (33 g/l, H2O, 20 °C)