Malononitrile 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
125271000 125275000 125270025
ACRO125271000EA 500 NOK
ACRO125271000 ACRO125275000 ACRO125270025
Malononitrile 99%
Malononitrile
Formel: C₃H₂N₂
MW: 66,06 g/mol
Kokepunkt: 220 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 30…34 °C
Tetthet: 1,04 g/cm³
Flash punkt: 112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001883
CAS-nummer: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
FN: 2647
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,05733
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow-brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
GC ≥98.5 %