Malononitrile for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06189.0100 8.06189.0250
8.06189.0100EA 368 NOK
8.06189.0100 8.06189.0250
Malononitrile for syntese, Sigma-Aldrich®
Malononitrile
Formel: C₃H₂N₂
MW: 66,06 g/mol
Kokepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 30…32 °C
Tetthet: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 112 °C
MDL nummer: MFCD00001883
CAS-nummer: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
FN: 2647
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,05733
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 133 g/l (20 °C)
Melting Point 32 - 34 °C
Molar Mass 66.06 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (50 °C)
Flash Point 112 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C