DL-Adrenaline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: DL-Epinephrine
A0172-1G A0172-25G
TCIAA0172-1GEA 310 NOK
TCIAA0172-1G TCIAA0172-25G
DL-Adrenaline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
DL-Adrenaline
Formel: C₉H₁₃NO₃
MW: 183,21 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00063027
CAS-nummer: 329-65-7
EINECS: 206-347-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,03619
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %