Allyl ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Diallyl Ether
A0229-25ML A0229-500ML A0229-100ML
TCIAA0229-25MLEA 610 NOK
TCIAA0229-25ML TCIAA0229-500ML TCIAA0229-100ML
Allyl ether ≥98.0% (by GC)
Allyl ether
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98,15 g/mol
Kokepunkt: 94°C
Flash punkt: –7°C
MDL nummer: MFCD00008650
CAS-nummer: 557-40-4
EINECS: 209-174-4
FN: 2360
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,00292
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %