p-Anisaldehyd ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
A0480-25ML A0480-500ML
TCIAA0480-25MLEA 420 NOK
TCIAA0480-25ML TCIAA0480-500ML
p-Anisaldehyd ≥99.0% (by GC)
p-Anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Kokepunkt: 248°C
Flash punkt: 130°C
MDL nummer: MFCD00003385
CAS-nummer: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Indeks: 14,00663
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adb8d412971e865c194bb07ed8486cb3663b6d2c&vid=adb8d412971e865c194bb07ed8486cb3663b6d2c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %