Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Aminoazobenzene-4'-sulphonic acid Sodium Salt
A0748-500G A0748-25G
TCIAA0748-500GEA 2425 NOK
TCIAA0748-500G TCIAA0748-25G
Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate ≥98.0% (by HPLC)
Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate
Formel: C₁₂H₁₁N₃O₃S
MW: 299,28 g/mol
MDL nummer: MFCD00035564
CAS-nummer: 2491-71-6
EINECS: 219-657-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%