Isoamyl acetoacetate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
A0812-25ML
A0812-500ML
TCIAA0812-25MLEA
540
NOK
TCIAA0812-25ML
TCIAA0812-500ML
Isoamyl acetoacetate ≥97.0% (by GC)
Isoamyl acetoacetate
Formel:
C₉H₁₆O₃ Kokepunkt: 218°C Flash punkt: 101°C |
MDL nummer:
MFCD00059355 CAS-nummer: 2308-18-1 EINECS: 218-991-5 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |