4-Acryloylmorpholine ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Stabilisering:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0841-25ML
A0841-500ML
A0841-100ML
TCIAA0841-25MLEA
230
NOK
TCIAA0841-25ML
TCIAA0841-500ML
TCIAA0841-100ML
4-Acryloylmorpholine ≥98.0% (by GC) stabilised
4-Acryloylmorpholine
Formel:
C₇H₁₁NO₂ MW: 141,17 g/mol Kokepunkt: 165°C Flash punkt: 127°C |
MDL nummer:
MFCD00047413 CAS-nummer: 5117-12-4 EINECS: 418-140-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |