4-Methoxybenzyl acetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Acetic Acid 4-Methoxybenzyl Ester, Anisyl Acetate, Acetic Acid Anisyl Ester
A0886-25ML A0886-500ML
TCIAA0886-25MLEA 220 NOK
TCIAA0886-25ML TCIAA0886-500ML
4-Methoxybenzyl acetate ≥98.0% (by GC)
4-Methoxybenzyl acetate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Kokepunkt: 137°C
Flash punkt: 140°C
MDL nummer: MFCD00038509
CAS-nummer: 104-21-2
EINECS: 203-185-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %