Oleyl acetate >60.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Acetic Acid Oleyl Ester
A0934-25ML A0934-500ML
TCIAA0934-25MLEA 270 NOK
TCIAA0934-25ML TCIAA0934-500ML
Oleyl acetate >60.0% (by GC)
Oleyl acetate
Formel: C₂₀H₃₈O₂
MW: 310,52 g/mol
Kokepunkt: 186°C
Flash punkt: 190°C
MDL nummer: MFCD00056326
CAS-nummer: 693-80-1
EINECS: 211-759-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %