3-Methoxy-3-methylbutyl acetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Acetic Acid 3-Methoxy-3-methylbutyl Ester
A0964-500ML A0964-25ML
TCIAA0964-500MLEA 890 NOK
TCIAA0964-500ML TCIAA0964-25ML
3-Methoxy-3-methylbutyl acetate ≥98.0% (by GC)
3-Methoxy-3-methylbutyl acetate
Formel: C₈H₁₆O₃
MW: 160,21 g/mol
Kokepunkt: 74°C
Flash punkt: 73°C
MDL nummer: MFCD00059340
CAS-nummer: 103429-90-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %